Få mere at vide
Chlorambucil Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052377
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052377 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052377 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0821.10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorambucil Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorambucil Isopropyl Ester
CAS 77063-20-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorambucil Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H25 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorambucil Isopropyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid 1-methylethyl ester, Chlorambucil isopropyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H25Cl2NO2/c1-14(2)22-17(21)5-3-4-15-6-8-16(9-7-15)20(12-10-18)13-11-19/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn propan-2-yl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 346.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 345.1262 g/mol