Få mere at vide
Chlorambucil Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorambucil Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| CAS | 77063-20-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorambucil Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H25 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorambucil Isopropyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid 1-methylethyl ester, Chlorambucil isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25Cl2NO2/c1-14(2)22-17(21)5-3-4-15-6-8-16(9-7-15)20(12-10-18)13-11-19/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate |
| Vis mere |