Få mere at vide
Chlorambucil Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050684
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050684 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050684 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0821.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorambucil Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorambucil Ethyl Ester
CAS 64977-24-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorambucil Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorambucil Ethyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H23Cl2NO2/c1-2-21-16(20)5-3-4-14-6-8-15(9-7-14)19(12-10-17)13-11-18/h6-9H,2-5,10-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn ethyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 332.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 331.1106 g/mol