Få mere at vide
Chlorambucil Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorambucil Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorambucil Ethyl Ester |
| CAS | 64977-24-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorambucil Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H23 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorambucil Ethyl Ester, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-Benzenebutanoic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23Cl2NO2/c1-2-21-16(20)5-3-4-14-6-8-15(9-7-14)19(12-10-17)13-11-18/h6-9H,2-5,10-13H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | ethyl 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoate |
| Vis mere |