Få mere at vide
Chloralose, TRC
Artikelnummer. 30325702
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30325702 5 g
1 options
Artikelnummer. 30325702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5760055G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Chloralose
CAS 15879-93-3
Molekylær formel C8 H11 Cl3 O6
Mængde 5 g
Synonym Chloralose (6CI), Chloralose, α- (8CI), α-D-Glucofuranose, 1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (R)-, 1,2-O-[(1R)-2,2,2-Trichloroethylidene]-α-D-glucofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-glucofuranose deriv., AGC, AGC (carbohydrate), Alfa 4, Alpha 4, Alphakil, Anhydroglucochloral, Aphosal, Chloralosane, Dorcalm, Dulcidor, Glucochloral, Glucochloralose, Kalmettumsomniferum, Murex, Murex (carbohydrate), Somio, α-Chloralose, α-D-Chloralose, α-Glucochloralose, α-Monotrichloroethylidene-D-glucose
InChI formel InChI=1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 309.53
Formel vægt 307.9621