Få mere at vide
α-Chloralose 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10656152 500 g 500g
10655962 25 g 25g
10407920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147795000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
alpha-Chloralose, CAS #15879-93-3 is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • alfa-chloralose er et bedøvelsesmiddel og et immobiliserende middel
  • Det involverer autonome reflekser
Applikationer
  • alfa-chloralose er et bedøvelsesmiddel med beroligende-hypnotiske egenskaber
  • Det er blevet brugt i laboratorier til at bedøve visse dyr
  • Det kan bruges til at immobilisere visse dyr i laboratoriemiljøet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15879-93-3
Molekylær formel C8H11Cl3O6
Molekylvægt (g/mol) 309.52
MDL nummer MFCD00005542
InChI nøgle OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
IUPAC navn (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlormethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
SMIL OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Chloralose
Smeltepunkt 176°C to 182°C
Navn note 97%
CAS min % 96.0
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 97%
Merck Index 15, 2072
Formel vægt 309.52
Procent renhed ≥96.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chloralose
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.