alfa-Chloralose, CAS #15879-93-3, er et ægte bedøvelsesmiddel eller et immobiliserende middel med beroligende-hypnotiske egenskaber. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
alfa-chloralose er et bedøvelsesmiddel og et immobiliserende middel
Det involverer autonome reflekser
Applikationer
alfa-chloralose er et bedøvelsesmiddel med beroligende-hypnotiske egenskaber
Det er blevet brugt i laboratorier til at bedøve visse dyr
Det kan bruges til at immobilisere visse dyr i laboratoriemiljøet
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.