Få mere at vide
Chloralformamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloralformamide |
| CAS | 515-82-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloralformamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H4 Cl3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chloralamide, Chloralformamide, Chloramide, N-(1-Hydroxy-2,2,2-trichloroethyl)formamide, N-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)formamide, NSC 52798, Formamide, N-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8/h1-2,9H,(H,7,8) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Vis mere |