Få mere at vide
Chloral Hydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18030590
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18030590 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1650.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chloral Hydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloralhydrate
CAS 302-17-0
Analyt- eller komponentnavne Chloralhydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H3 Cl3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chloral hydrate, 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol, 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-, Chloral hydrate, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, Bi 3411, Chloral, monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
SMIL OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
Molekylvægt (g/mol) 165.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.9199 g/mol