Få mere at vide
Chloral hydrate, 98.5%
Artikelnummer. 10744104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10744104 2.5 kg 2.5kg
10013000 50 g -
10419940 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10744104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232470025
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 302-17-0 | C2H3Cl3O2 | 165.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-17-0
Molekylær formel C2H3Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 165.39
MDL nummer MFCD00044479
InChI nøgle RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,2,2-trichlorethan-1,1-diol
SMIL OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloral hydrate
Smeltepunkt 57.0°C
Kogepunkt 97.0°C
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl3CCH(OH)2
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 2071
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
Formel vægt 165.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloral hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.