Få mere at vide
Chloral hydrate 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309879
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309879 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309879 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011102ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloralhydrate
CAS 302-17-0
Analyt- eller komponentnavne Chloralhydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C2 H3 Cl3 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chloral hydrate, 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol, 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-, Chloral hydrate, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, Bi 3411, Chloral, monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
SMIL OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 165.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 163.9199 g/mol