missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloracetmesidide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloracetmesidide |
| CAS | 3910-51-8 |
| Molekylær formel | C11H14ClNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,4,6-trimethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',4',6'-trimethylacetanilide, N-Mesitylchloroacetamide, alpha-Chloroacetmesidide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO/c1-7-4-8(2)11(9(3)5-7)13-10(14)6-12/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1cc(C)c(NC(=O)CCl)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,4,6-trimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.69 |
| Formel vægt | 211.0764 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?