missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlonixin, TRC

Artikelnummer. 17942035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942035 100 mg
17904715 500 mg
17904655 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17942035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17737-65-4
Molekylær formel C13 H11 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 262.69
Synonym 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid;
IUPAC navn 2-(3-chloro-2-methylanilino)pyridine-3-carboxylic acid
SMIL Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlonixin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Formel vægt 262.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.