Få mere at vide
R&D Systems™ Chlamydia trachomatis Native Protein
Artikelnummer. 18611608 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
18611608 1 ml
1 options
Artikelnummer. 18611608 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP262417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5909.59 DKK
    5065.20 DKK / 1ml
    Spare 844.39 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 4.9 mg/mL
Til brug med (applikation) Immunoassay
Formulering PBS
Mængde 1 ml
Opbevaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias C.trachomatis
Forskningskategori Virology Bacteria and Parasites
Produktlinje Novus
Protein Chlamydia trachomatis