Få mere at vide
Chitosan, TRC
Artikelnummer. 30354208
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354208 100 g
30351585 25 g
30352968 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC315015100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-76-4
Molekylær formel [C7H15NO4]n
Molekylvægt (g/mol) 1526.5
Synonym 100D-VL, Amidan, Armour-Zen, BC 10, BC 10 (polysaccharide), Batch LO 7319CsU, Biochemica, Biochikol, Biochikol 020PC, Biopolymer L 112, C 3646, C 60M, CG 10, CG 110, ChitoClear TM 850-2, ChitoHeal, Chitolife, Chitopearl 3510, Cytochit, D 06188, DAC 100, Deacetylchitin, Elexa 4, Epakitin, FCM 117, FH 80, FM 200, FM 200 (chitosan), FM 80, FM 80S, Flonac 60M, Flonac C, Flonac C 60M, Flonac C 60M-SEK, Flonac CS, Flonac H, Flonac H 100M, Flonac LV, Flonac N, Flonac NSW-SEK, HC 1, HC 1 (polysaccharide), HEP 40, Haishan KG, Hidagem HCMF, Hiset KW 5, Hydagan DCMF, imica Chitosan
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4-diol Polymer
SMIL N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C18H35N3O13/c19-7-12(27)14(5(2-23)30-16(7)29)33-18-9(21)13(28)15(6(3-24)32-18)34-17-8(20)11(26)10(25)4(1-22)31-17/h4-18,22-29H,1-3,19-21H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1