Få mere at vide
Chitosan oligosaccharide, MedChemExpress
Mængde:
1 g
5 g
Beskrivelse
Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitosan oligosaccharide |
| CAS | 148411-57-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | COS |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | [Chitosan oligosaccharide] |
| Procent renhed | 91.0% |
| Grad | Research |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.