Få mere at vide
Chitosan oligosaccharide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411169
Encompass_Preferred
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 16411169
Brand: Medchem Express HY112108
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.
Chitosan oligosaccharide (COS) is an oligomer of β-(1→4)-linked D-glucosamine. Chitosan oligosaccharide (COS) activates AMPK and inhibits inflammatory signaling pathways including NF-κB and MAPK pathways.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan oligosaccharide
CAS 148411-57-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Mængde 1 g
Synonym COS
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL [Chitosan oligosaccharide]
Procent renhed 91.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.