Få mere at vide
Chitosan MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427901 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11427901 25 g
1 options
Artikelnummer. 11427901 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215059725
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan
Navn note Fra krebsdyr-kitin
CAS 9012-76-4
Molekylær formel C56H103N9O39
Mængde 25 g
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
InChI nøgle FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
SMIL COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
IUPAC navn methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-R,5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy)
Molekylvægt (g/mol) 1526.464
PubChem CID 71853