Få mere at vide
Chitosan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417901 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11417901 10 g
11437901 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417901 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215059710
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-76-4
Molekylær formel C56H103N9O39
Molekylvægt (g/mol) 1526.464
InChI nøgle FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC navn methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-R,5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy)
SMIL COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan
Farve Hvid
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver