Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, molekylvægt: 600.000-800.000
Artikelnummer. 10616290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
Artikelnummer. 10616290
Brand: Thermo Scientific Chemicals 428855000
Kun null tilbage
Chitosan, CAS # 9012-76-4, er en polymer afledt af kitin. Det bruges i laboratorieforskning af medicinsk materiale og biomedicin på grund af dets påviste bakteriedræbende, antibakterielle, anticancer og antivirale virkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Chitosan er en naturligt afledt polymer dannet ved deacetylering af kitin
• Det er et alkalisk polysaccharid med fugtgivende og adsorptionsegenskaber
• Derivater af chitosan fremstilles ved kemisk at modificere chitosan-reaktive funktionelle grupper
Anvendelse
• Chitosan bruges i laboratorieforskning af medicinsk materiale og biomedicin på grund af dets bakteriedræbende, antibakterielle, anticancer og antivirale virkninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-76-4
Molekylær formel C56H103N9O39
Molekylvægt (g/mol) 1526.464
MDL nummer MFCD00161512
InChI nøgle FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC navn methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-R,5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy)
SMIL COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Aske 1.5% max.
Mængde 500 g
Procent renhed ≥90%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 10.0% max.
Emballage Plastflaske
Viskositet 50 to 200mPa·s