Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, molekylvægt: 600.000-800.000
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Chitosan er en naturligt afledt polymer dannet ved deacetylering af kitin
• Det er et alkalisk polysaccharid med fugtgivende og adsorptionsegenskaber
• Derivater af chitosan fremstilles ved kemisk at modificere chitosan-reaktive funktionelle grupper
Anvendelse
• Chitosan bruges i laboratorieforskning af medicinsk materiale og biomedicin på grund af dets bakteriedræbende, antibakterielle, anticancer og antivirale virkninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitosan |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Aske | 1,5% maks. |
| Mængde | 100 g |
| Procent renhed | ≥90% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 10,0% maks. |
| Emballage | Plastflaske |
| Viskositet | 50 til 200 mPa·s |