Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chitosan, molekylvægt: 100.000-300.000
Artikelnummer. 10732954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732954 500 g Plastflaske 500g
10416393 50 g Plastflaske 50g
10224991 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732954 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 349055000
Chitosan, CAS # 9012-76-4, er en polymer afledt af kitin. Det bruges i laboratorieforskning af medicinsk materiale og biomedicin på grund af dets påviste bakteriedræbende, antibakterielle, anticancer og antivirale virkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Chitosan er en naturligt afledt polymer dannet ved deacetylering af kitin
  • Det er et alkalisk polysaccharid med fugtgivende og adsorptionsegenskaber
  • Derivater af chitosan fremstilles ved kemisk at modificere chitosan-reaktive funktionelle grupper
Anvendelse
  • Chitosan bruges i laboratorieforskning af medicinsk materiale og biomedicin på grund af dets bakteriedræbende, antibakterielle, anticancer og antivirale virkninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-76-4
Molekylær formel C56H103N9O39
Molekylvægt (g/mol) 1526.464
MDL nummer MFCD00161512
InChI nøgle FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
PubChem CID 71853
IUPAC navn methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-R,5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy)
SMIL COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitosan
Farve Beige-gul til hvid
Navn note Molekylvægt: 100.000 til 300.000
Fysisk form Pulver eller granulat
Aske 2% maks.
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Vand 10% maks. (K.F.)