missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chitobiose Octaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitobiose Octaacetate |
| CAS | 41670-99-9 |
| Molekylær formel | C28 H40 N2 O17 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40N2O17/c1-11(31)29-21-26(43-17(7)37)24(20(10-40-14(4)34)45-27(21)44-18(8)38)47-28-22(30-12(2)32)25(42-16(6)36)23(41-15(5)35)19(46-28)9-39-13(3)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3,(H,29,31)(H,30,32)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27?,28+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,6-diacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 676.62 |
| Formel vægt | 676.2327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?