missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chitobiose Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitobiose Dihydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 412.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?