Få mere at vide
Chitinase-IN-2, MedChemExpress
Beskrivelse
Chitinase-IN-2 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitinase-IN-2 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1579991-63-1 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21N5O2S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 53 mg/mL (134.01 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.48 |
| Vis mere |