Få mere at vide
Chitinase-IN-2 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Chitinase-IN-2 hydrochloride is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitinase-IN-2 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070014-83-2 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22ClN5O2S |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (106.50 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O.Cl[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.94 |
| Vis mere |