Få mere at vide
Chitinase-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Chitinase-IN-1 is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chitinase-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1579991-61-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16N4O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| Vis mere |