Få mere at vide
Chitin, praktisk grad, TRC
Artikelnummer. 30009823
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009823 1 g
30010606 100 g
30007177 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3008001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1398-61-4
Molekylær formel C24 H39 N3 O15 X2
Molekylvægt (g/mol) 609.58
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL [X]O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([X])[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chitin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 609.2381