Beskrivelse
Effekten af BES og andre zwitterioniske buffere på Bicinchoninic acid (BCA) målingen af mikrogrammængder protein er blevet undersøgt. BES blev fundet at mindske farveudviklingen af proteinkomplekset BCA med 30-35 –% ved 50 mM og med <10 % ved 5 mM, med en måling på 1 – 10 mg BSA mod protein-BCA-komplekser dannet i vand. Dette farvetab kan skyldes binding af Cu2+ til BES.
Andre anvendelser inkluderer:
- Der er rapporteret en protokol for brugen af BES-bufferet saltvand i calciumfosfatmedieret transfektion af eukaryote celler med plasmid-DNA
- BES kan anvendes som bindende buffer i modificeret Eagles-medium′under bindingsassay af humane melanomceller
- Den kan bruges som biobuffer til at undersøge selvorganisering af vandige medier hos heterometalliske CuII/Li 3D-koordinationspolymerer.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1398-61-4 |
| Smeltepunkt | >300 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Molekylær formel | (C8H13NO5)nC16H28N2O11 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koncentreret HCl, H3SO4 eller vandfri eddikesyre; praktisk talt uopløseligt i vand, dil. syrer, dil. og koncentrerede alkalier, alkohol og andre organiske opløsningsmidler. Der er betydelige variationer i opløselighed. |
| Formel vægt | 770.8 |
| Fysisk form | Pulver |