Få mere at vide
Slice™ Mejselblade
Description
Specifications
Specifications
| Produkttype | Smalle, dobbeltsidede mejselblade |
| Længde (engelsk) | 1,29 tommer. |
| Længde (metrisk) | 32.8 mm |
| Materiale | Zirconiumoxid |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 4 dobbeltkantede klinger pr. pakke |
| nr. pr. pakke | 4 Pk. |
| Vægt (engelsk) | 0,03 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.8 g |
| Show More |