Få mere at vide
Slice™ Mejselblade
Artikelnummer. 16423629
Skift visning
Produkttype:
Mejselblad
Smalle, dobbeltsidede mejselblade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
16423629 Mejselblad Pakke med 4
16433629 Smalle, dobbeltsidede mejselblade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16423629 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    220.33 DKK / Pakke med 4
    Spare 16.67 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Mejselklinge med finger-friendly™ kant. Mejsler materialer effektivt, men er sikrere at røre ved end traditionelle klinger
  • Sikrere end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kant skraber effektivt
  • Holder op til 11,2x længere end stålmejsler
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Fri for olie og smøremidler
  • Kræver ikke bortskaffelse af skarpe kasser
  • 100% genanvendelig
  • Klingen er sikker op til 1600 °C
  • Kompatibel med Slice håndtag og skalpel
  • Kompatible håndtag: 10548, 10589, 10568
  • 4 knive pr pakke
  • Tekniske data
    Produkttype Mejselblad
    Længde (engelsk) 1,29 tommer.
    Længde (metrisk) 32.8 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 4 enkeltkantede klinger pr. pakke
    nr. pr. pakke 4 Pk.
    Vægt (engelsk) 0,04 oz.
    Vægt (metrisk) 1 g
    Bredde (engelsk) 0,32 tommer.
    Bredde (metrisk) 8.2 mm