Learn More
STEMCELL Technologies CHIR99021
Descrizione
- CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
- GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
- It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Specifica
Specifica
| CAS | 252917-06-9 |
| Synonym | CT 99021 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C22H18Cl2N8 |
| Purity | ≥95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?