Få mere at vide
STEMCELL Technologies CHIR99021
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
- CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
- GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
- It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 252917-06-9 |
| Synonym | CT 99021 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C22H18Cl2N8 |
| Renhed | ≥95% |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.