Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
Beskrivelse
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CHIR 99021 trihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 574.72 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 574.72 |