missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CHIR-99021 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[(2-[(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl)amino]ethyl)amino]-3-pyridinecarbonitrile Hydrochloride |
| CAS | 1797989-42-4 |
| Molekylær formel | C22H19Cl3N8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CHIR-99021 Hydrochloride, CHIR 911 Hydrochloride, CT 99021 Hydrochloride, CHIR99021 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18Cl2N8.ClH/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19;/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32);1H |
| SMIL | Cl.Cc1c[nH]c(n1)c2cnc(NCCNc3ccc(cn3)C#N)nc2c4ccc(Cl)cc4Cl |
| IUPAC navn | 6-[2-[[4-(2,4-dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino]ethylamino]pyridine-3-carbonitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.8 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?