missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CHIR-99021 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30361858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC292150100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-[(2-[(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl)amino]ethyl)amino]-3-pyridinecarbonitrile Hydrochloride
CAS 1797989-42-4
Molekylær formel C22H19Cl3N8
Mængde 100 mg
Synonym CHIR-99021 Hydrochloride, CHIR 911 Hydrochloride, CT 99021 Hydrochloride, CHIR99021
InChI formel InChI=1S/C22H18Cl2N8.ClH/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19;/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32);1H
SMIL Cl.Cc1c[nH]c(n1)c2cnc(NCCNc3ccc(cn3)C#N)nc2c4ccc(Cl)cc4Cl
IUPAC navn 6-[2-[[4-(2,4-dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino]ethylamino]pyridine-3-carbonitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 501.8
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.