Få mere at vide
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95 %
Artikelnummer. 17170646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17170646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17170646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468131000
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHIR-99021
CAS 252917-06-9
Synonym 6-[[2-[[4-(2,4-dichlorphenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridincarbonitril
Mængde 100 mg
Molekylær formel C22 H18 Cl2 N8
Formel vægt 465.34
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%