Få mere at vide
CHIR-98014, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[2-[(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl)amino]ethyl]-3-nitro-2,6-pyridinediamine |
| CAS | 556813-39-9 |
| Molekylær formel | C20H17Cl2N9O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | CHIR-98014, N6-[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]-3-nitro- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17Cl2N9O2/c21-11-1-2-12(14(22)9-11)17-13(19-25-6-7-26-19)10-28-20(30-17)27-8-5-24-16-4-3-15(31(32)33)18(23)29-16/h1-4,6-7,9-10H,5,8H2,(H,25,26)(H3,23,24,29)(H,27,28,30) |
| SMIL | Nc1nc(NCCNc2ncc(c3ncc[nH]3)c(n2)c4ccc(Cl)cc4Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-N-[2-[[4-(2,4-dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino]ethyl]-3-nitropyridine-2,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.31 |