Få mere at vide
CHIR-98014, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465538 10 mg
16461707 50 mg
16438247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13076
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively; it shows less potent activities against cdc2 and erk2.
CHIR-98014 is a potent, cell-permeable GSK-3 inhibitor with IC50s of 0.65 and 0.58 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHIR-98014
CAS 252935-94-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17Cl2N9O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (25.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL ClC1=CC(Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC3=CC=C([N+]([O-])=O)C(N)=N3)=NC=C2N4C=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 486.31
Formel vægt 486.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism