Få mere at vide
CHIR-124, MedChemExpress
Beskrivelse
CHIR-124 is a potent and selective Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM, and also potently targets PDGFR and FLT3 with IC50s of 6.6 nM and 5.8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CHIR-124 |
| CAS | 405168-58-3 |
| Farve | Ash Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22ClN5O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 7.14 mg/mL (17.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC2=C(NC(C(C3=NC4=C(C=CC=C4)N3)=C2N[C@@H]5CN6CCC5CC6)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.91 |
| Formel vægt | 419.91 |
| Vis mere |