missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CHIR-090, MedChemExpress
Beskrivelse
CHIR-090 is a potent, slow, tight-binding inhibitor of the LpxC deacetylase. It binds to E. coli LpxC with a Ki of 4.0 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CHIR-090 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 728865-23-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H27N3O5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (11.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(NO)=O)C(C=C1)=CC=C1C#CC2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?