Få mere at vide
Chinese Pharmacopoeia Pesticides Mixture 147 20-100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324017
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324017 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324017 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000147AL
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Cadusafos∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Chlordimeform free base∣Chlorsulfuron∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Ethametsulfuron-methyl∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fonofos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Metsulfuron-methyl∣Monocrotophos∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosfolan∣Phosphamidon∣Sulfotep∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 95465-99-9, 1563-66-2, 16655-82-6
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Cadusafos∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Chlordimeform free base∣Chlorsulfuron∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Ethametsulfuron-methyl∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fonofos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Metsulfuron-methyl∣Monocrotophos∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosfolan∣Phosphamidon∣Sulfotep∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Isazofos 20 μg/mL∣Cadusafos 40 μg/mL∣Chlordimeform free base 40 μg/mL∣Demeton (O+S) 40 μg/mL∣Ethoprophos 40 μg/mL∣Fenamiphos 40 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 40 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 40 μg/mL∣Fonofos 40 μg/mL∣Isofenphos-methyl 40 μg/mL∣Phorate 40 μg/mL∣Phorate-sulfone 40 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 40 μg/mL∣Sulfotep 40 μg/mL∣Terbufos-sulfone 40 μg/mL∣Terbufos-sulfoxide 40 μg/mL∣Monocrotophos 60 μg/mL∣Phosfolan 60 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Chlorsulfuron 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Ethametsulfuron-methyl 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 100 μg/mL∣Phosphamidon 100 μg/mL