Få mere at vide
Nabertherm™ Skorsten
Artikelnummer. 12201282 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Fjernelse af udstødningsgasser fra ovnen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
12201282 Fjernelse af udstødningsgasser fra ovnen Hver
1 options
Artikelnummer. 12201282 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. 6000140311
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Skorsten med blæser, for bedre at fjerne udstødningsgassen fra ovnen
ikke egnet til
  • L 15...
  • L 1/12
  • LE 1/11
  • LE 2/12
Tekniske data
Controller type P330
Type Skorsten
Til brug med (applikation) Fjernelse af udstødningsgasser fra ovnen
Inkluderer Ventilator