Få mere at vide
Cole-Parmer™ Køle inkubator, ABS Plast
Artikelnummer. 15356231 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
15356231 25,4 x 35,6 x 30,5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15356231 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3905025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34025.00 DKK
    30773.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 3251.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Temperaturområde: 4 °C til 70 °C
  • Peltier-baseret element opvarmer og køler med præcis kontrol selv ved —omgivelserne, ideelt til tvungen nedbrydning af antibiotika, proteinkrystalvækst og applikationer, der kræver regulering af omgivelsestemperaturen.
  • Brug den indbyggede RS-232 til at oprette forbindelse til en 286 eller bedre computer.
  • Den indvendige dør af klar plast giver dig mulighed for at se dine prøver, mens kammermiljøet bevares.
  • Programmerbart digitalt display.
  • Timer med hørbar alarm og auto-sluk op til 99 timer, 99 min.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1 cu. ft.
Kammermateriale ABS-plast
Antal hylder 4
Stiktype Prong
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 70 °C
Type Køleinkubatorer
Vise Digital
Inkluderer To justerbare elektropolerede stålhylder og en 7 fods ledning med tre-benet stik
Temperaturensartethed ±0,5 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Dimensioner (L x B x H) 47 x 56.5 x 39.4 cm
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz