Beskrivelse
Thermo Scientific™ Chiller VVS-sæt og tilbehør inkluderer fleksible slanger, slangeisolering og slangeklemmer.
Funktioner:
- Inkluder fleksible slanger, slangeisolering og slangeklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ThermoFlex™ 3500 til 5000 med P3, P4 pumper |
| Type | Slangesæt |
| Inkluderer | 32,8 fod. (10 meter) på 5/8 tommer. ID Polybraid-slange (bruges med 3/4 tommers slangemodhager), isolering og klemmer |
| Materiale | Polyflettet |
| Størrelse | 3/4 tommer. NPT |