Beskrivelse
Thermo Scientific™ Chiller VVS-sæt og tilbehør inkluderer fleksible slanger, slangeisolering og slangeklemmer.
Funktioner:
- Inkluder fleksible slanger, slangeisolering og slangeklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Merlin™ Chillers med en PD1 eller PD2 pumpe |
| Type | Slangesæt |
| Inkluderer | 25 fod af 1/2 tomme. ID fleksibel slange, 25 fod slangeisolering og slangeklemme |
| Materiale | Fleksibel plastik |
| Størrelse | 1/2 tomme. NPT |