Få mere at vide
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Cold Storage Indicators
Artikelnummer. 11787218
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C
17 °C
20 °C
5 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11787218 20 °C Pakke med 100
11727218 -5 °C Pakke med 100
11747218 5 °C Pakke med 100
11777218 17 °C Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11787218 Leverandør TMC Hallcrest™ Leverandørnr. M01KTHE020C01X1
Helps to identify temperature control issues during the transportation and storage of goods. TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Cold Storage Indicators provides confirmation that the temperature has not been exceeded.
  • Confirmation that temperatures have not been exceeded
  • Easy to read and use
  • Self Adhesive
  • Available temperatures from -17 to 20°C.
  • Accurate to +/-1°C
  • Sold in units of 100
Tekniske data
Længde (metrisk) 32 mm
Materiale PVC
Produkttype Circular, Self-adhesive Temperature Indicator
Længde (engelsk) 1.25 in.
Maks. Temperatur (engelsk) 68°F
Maks. Temperatur (metrisk) 20°C
Min. Temperatur (engelsk) 68°F
Min. Temperatur (metrisk) 20°C
Temperaturområde (engelsk) 68°F
Temperaturområde (metrisk) 20 °C
Vise 20°C
Bredde (metrisk) 6 mm
Vis mere Vis mindre
Must be stored below rated temperature