Få mere at vide
PEPperCHIP™ Chikungunya Virus Microarray
Artikelnummer. 16307788
Skift visning
Antal: 1 Slide
Artikelnummer.
16307788 Antal: 1 Slide
1 options
Artikelnummer. 16307788 Leverandør PEPperCHIP™ Leverandørnr. SPC.050.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chikungunya Virus Microarray med 3728 virusspecifikke peptider trykt i to eksemplarer. Mikroarrayet kan bruges til epitopkortlægning, serumscreening eller biomarkøropdagelse.
  • Microarray indhold: Fuldt proteom af Chikungunya Virus (CHIKV ESCA) (Uniprot ID'er Q8JUX5, Q8JUX6) som overlappende lineære peptider
  • Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 14 aa
  • Antal peptider: 3728 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Belægning PEGMA/PMMA
Oversigt 1 array kopi pr. microarray
Mængde 1 Slide
Metode til vedhæftning Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Klarhed
Regulatorisk status RUO
Stregkode Individuel stregkode for hvert mikroarray
Materiale Mikroskopisk glas
Type High-density Peptide Microarray
Til brug med (applikation) Antistofvalidering, epitopkortlægning, serumscreening, biomarkøropdagelse
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (LxB) 75.4 x 25 mm