Få mere at vide
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18197489 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 Units
Artikelnummer. Mængde
18197489 2 Units
1 options
Artikelnummer. 18197489 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3655.00 DKK
    3455.55 DKK / Pakke med 2
    Spare 199.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Units
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Chicken
Værtsarter Chicken
Produkttype Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Væv Universal
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only