Få mere at vide
Abcam Chicken SAA ELISA Kit, 96 Tests
Artikelnummer. 32111974 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32111974 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32111974 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2050811x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Serum Amyloid A in Plasma, Serum. Sensitivity 0.094 ng/mL, range 0.375 - 24 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Chicken
  • Sensitivity: 0.094 ng/mL
  • Range: 0.375 - 24 ng/mL
  • Assay Time: 1 hr 30 min
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Tekniske data
Analyseområde 0.375 to 24 ng/mL
Assay følsomhed 0.094 ng/mL
Indhold og opbevaring Store at 4°C
Detektionsmetode Colorimetric
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Målarter Chicken
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Mål Serum Amyloid A
Samlet analysetid 1 hr., 30 min.