Få mere at vide
Chicken IgY Mouse anti-Chicken, HRP, Clone: 1E12G2, Proteintech
Artikelnummer. 17581786 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
17581786 100 μL
1 options
Artikelnummer. 17581786 Leverandør Proteintech Leverandørnr. HRP67405100UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mouse Monoclonal Antibody
The Chicken IgY antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a peptide of chicken Chicken IgY. This antibody recognizes chicken antigen. The Chicken IgY antibody has been validated for the following applications: analysis. This antibody is hrp.
Tekniske data
Antigen Chicken IgY
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E12G2
Koncentration 2000 μg/mL
Konjugeret HRP
Værtsarter Mouse
Mængde 100 μL
Primær eller sekundær Primary
Målarter Chicken
Isotype IgG2a