Få mere at vide
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-75105
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Tekniske data
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay | |
| Chicken | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion | |
| Unconjugated | |
| 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 | |
| This Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified mouse IgG (H&L). | |
| 0.5 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering